Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 16770 CZK
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30497608
CAS číslo: 2059937-52-7