Tisk…
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56255-1G PC56255-250MG
APOSPC56255-1GEA 18620 CZK
APOSPC56255-1G APOSPC56255-250MG
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28141542
CAS číslo: 1515433-83-6