Tisk…
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 3290 CZK
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11042793
CAS číslo: 219685-84-4