Tisk…
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 20500 CZK
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12197351
CAS číslo: 177960-38-2