2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56241-1G
APOSPC56241-1GEA
3810
CZK
APOSPC56241-1G
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₃BrF₄O MW: 258,996 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847187 CAS číslo: 866633-25-2 |