4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G
PC56238-250MG
PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA
18620
CZK
APOSPC56238-1G
APOSPC56238-250MG
APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Vzorec:
C₁₃H₉FO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03617287 CAS číslo: 77279-89-1 |