Tisk…
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 6020 CZK
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Vzorec: C₄HF₉O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31580163
CAS číslo: 40891-98-3