Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl) prop-2-enoate
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 11540 CZK
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Vzorec: C₉H₄F₄O₂
MW: 220,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129957
CAS číslo: 101156-32-5