Tisk…
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 16530 CZK
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Vzorec: C₂₁H₉BF₃₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28137329
CAS číslo: 1995-96-6