Tisk…

1-(Perfluorobutyl)icosane 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC56216-1G PC56216-250MG
APOSPC56216-1GEA 2900 CZK
APOSPC56216-1G APOSPC56216-250MG
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
1-(Perfluorobutyl)icosane
Vzorec: C₂₄H₄₁F₉
MW: 500,568 g/mol
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28135957
CAS číslo: 808758-67-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR