Tisk…
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56214-5G PC56214-25G PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA 3270 CZK
APOSPC56214-5G APOSPC56214-25G APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Vzorec: C₉H₁₁F₉O
MW: 306,169 g/mol
Bod varu: 142 °C
Bod tání: –74 °C
Hustota: 1,3282 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 41,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23134588
CAS číslo: 1193009-98-1
UN: 3271
ADR: 3,III