Tisk…
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56212-1G PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA 4140 CZK
APOSPC56212-1G APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Vzorec: C₂₇H₉BF₄₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28137328
CAS číslo: 1814-40-0