2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC56211-1G
PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA
18290
CZK
APOSPC56211-1G
APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₅BrF₄O MW: 273.022 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31580162 CAS číslo: 2090690-37-0 |