5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC56210-1G
PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA
9860
CZK
APOSPC56210-1G
APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O₂ MW: 271.031 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21333068 CAS číslo: 672948-65-1 |