Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56208-1G PC56208-5G PC56208-10G
APOSPC56208-1GEA 2860 CZK
APOSPC56208-1G APOSPC56208-5G APOSPC56208-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659085
CAS číslo: 135564-22-6