Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56206-1G PC56206-250MG
APOSPC56206-1GEA 15340 CZK
APOSPC56206-1G APOSPC56206-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31568658
CAS číslo: 1896891-81-8