Tisk…
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 662 CZK
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₃INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024303
CAS číslo: 887707-23-5