Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56188-1G PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA 25460 CZK
APOSPC56188-1G APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31568655
CAS číslo: 1654773-79-1
UN: 1759
ADR: 8,III