Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56187-1G PC56187-250MG
APOSPC56187-1GEA 26880 CZK
APOSPC56187-1G APOSPC56187-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31568568
CAS číslo: 2091606-83-4