Tisk…
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium trifluoro(trans-2-methylcyclohexyl)borate, Potassium, trifluoro-[(1R,2R)-2-methylcyclohexyl]boranuide
PC56185-5G PC56185-1G
APOSPC56185-5GEA 20930 CZK
APOSPC56185-5G APOSPC56185-1G
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Racemic
Vzorec: C₇H₁₃BF₃·K
MW: 204,083 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28955335
CAS číslo: 1041642-14-1
UN: 1759
ADR: 8,III