Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56183-1G PC56183-5G
APOSPC56183-1GEA 5690 CZK
APOSPC56183-1G APOSPC56183-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₁BF₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18383322
CAS číslo: 1219931-41-5