Tisk…
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56182-100MG PC56182-250MG
APOSPC56182-100MGEA 19680 CZK
APOSPC56182-100MG APOSPC56182-250MG
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₄BF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16996395
CAS číslo: 1055881-27-0