Tisk…
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium, trifluoro(2,2,2-trifluoroethyl)boranuide
PC56181-100MG PC56181-250MG
APOSPC56181-100MGEA 7870 CZK
APOSPC56181-100MG APOSPC56181-250MG
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Vzorec: C₂H₂BF₆·K
MW: 189.937 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD27981361
CAS číslo: 1510778-85-4