Tisk…
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium, 2-acetyloxyethyl(trifluoro)boranuide
PC56180-1G PC56180-250MG
APOSPC56180-1GEA 8530 CZK
APOSPC56180-1G APOSPC56180-250MG
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₄H₇BF₃O₂·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22684703
CAS číslo: 1408168-77-3