Tisk…
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine, (1R)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanamine
PC56178-1G
APOSPC56178-1GEA 4100 CZK
APOSPC56178-1G
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06761833
CAS číslo: 791098-84-5