2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G
PC56176-250MG
PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA
34720
CZK
APOSPC56176-1G
APOSPC56176-250MG
APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₂F₈O MW: 278,099 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31568567 CAS číslo: 2227272-56-0 |