Tisk…
7-Fluorobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 2980 CZK
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143817
CAS číslo: 24410-61-5