2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G
PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA
34390
CZK
APOSPC56173-1G
APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₂BrF₄I MW: 368.893 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31568566 CAS číslo: 2227272-51-5 |