5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56171-1G
PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA
20110
CZK
APOSPC56171-1G
APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Vzorec:
C₈H₄BrFN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31568565 CAS číslo: 1893896-09-7 |