2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzene, 2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)-
PC56170-1G
PC56170-250MG
PC56170-5G
APOSPC56170-1GEA
8010
CZK
APOSPC56170-1G
APOSPC56170-250MG
APOSPC56170-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₂F₅I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31568564 CAS číslo: 2227272-80-0 |