Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
trifluoro-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]boranuide, Potassium, Potassium trifluoro(((4-methoxybenzyl)oxy)methyl)borate
PC56166-5G
PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA
13460
CZK
APOSPC56166-5G
APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Vzorec:
C₉H₁₁BF₃O₂·K MW: 258,087 g/mol Bod tání: 203…213 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11505925 CAS číslo: 1027642-26-7 |