2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5616-1G
PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA
3970
CZK
APOSPC5616-1G
APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Vzorec:
C₉H₇FN₂S MW: 194,229 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094297 CAS číslo: 446065-20-9 |