Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Bromo-5-fluoropyridine-3-yl)methanol
PC56155-1G PC56155-250MG PC56155-5G
APOSPC56155-1GEA 8270 CZK
APOSPC56155-1G APOSPC56155-250MG APOSPC56155-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606994
CAS číslo: 1227502-23-9