Tisk…
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
PC56146-1G PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA 18250 CZK
APOSPC56146-1G APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
MW: 200,996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28735373
CAS číslo: 1806062-09-8