3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56144-100MG
PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA
4140
CZK
APOSPC56144-100MG
APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrF₅O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31561290 UN: 2811 ADR: 6.1,III |