Tisk…
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56142-1G PC56142-250MG
APOSPC56142-1GEA 18620 CZK
APOSPC56142-1G APOSPC56142-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27993300
CAS číslo: 105391-43-3