Tisk…
2-Fluoro-4-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 5000 CZK
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11109769
CAS číslo: 2713-28-2