Tisk…
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 8270 CZK
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂F₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28770505
CAS číslo: 1807303-10-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III