Tisk…
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Fluoropyridin-3-yl)hydrazine
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 5630 CZK
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11848415
CAS číslo: 940958-93-0