Tisk…
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 12340 CZK
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₆FNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23713127
CAS číslo: 1428234-71-2