Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56137-1G PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA 20470 CZK
APOSPC56137-1G APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄O₂
MW: 289.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31613604
CAS číslo: 2167614-08-4