Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 4570 CZK
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.109 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22551466
CAS číslo: 1211530-22-1