Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 13460 CZK
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₉BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31543789
CAS číslo: 2187434-04-2