Tisk…
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56131-1G PC56131-250MG
APOSPC56131-1GEA 10350 CZK
APOSPC56131-1G APOSPC56131-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30338944
CAS číslo: 1692806-14-6