Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 3110 CZK
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₄
MW: 204.128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24497448
CAS číslo: 913985-07-6