Tisk…
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 1450 CZK
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.986 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28738282
CAS číslo: 1804402-94-5