Tisk…
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 15510 CZK
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28799115
CAS číslo: 1804053-00-6