Tisk…
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 21820 CZK
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃S
MW: 331.106 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31536707
CAS číslo: 2091023-46-8