Tisk…
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56117-1G PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA 13460 CZK
APOSPC56117-1G APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399135
CAS číslo: 1261582-03-9