Tisk…
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56116-1G PC56116-250MG PC56116-5G
APOSPC56116-1GEA 1040 CZK
APOSPC56116-1G APOSPC56116-250MG APOSPC56116-5G
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281.051 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28401975
CAS číslo: 1331943-86-2